Learn More
Fisherbrand™ Dispenser-Spitzen für Handystep™ S Mehrfachdispenser
Hergestellt aus hochwertigen, reinen Kunststoffen für die Verwendung mit vielen Standard-Wiederholpipetten in einer Vielzahl von Anwendungen.Die Spitzen werden ohne chemische Zusätze hergestellt, um eine Kontamination der Reagenzien zu verhindern.
Marke:  Fisherbrand™ 13-668-712
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17823172
  • 253.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen, reinen Kunststoffen für die Verwendung mit allen Standard-Wiederholpipetten in einer Vielzahl von Anwendungen.Die Spitzen werden ohne chemische Zusätze hergestellt, um eine Kontamination der Reagenzien zu verhindern.
25 mL and 50 mL tips require the use of an adapter. One reusable adapter supplied in each package of 25 mL and 50 mL tips.
  • Precision seal between the piston and cylinder ensure smooth operation, increased accuracy and precision
  • Extended piston design minimizes dead volume and maximizes fluid utilization
  • Made entirely from high-quality virgin, high density polyethylene and polypropylene (piston of 0.1 mL tip is liquid crystal polymer-LCP)
Available sterile or nonsterileFits these models but not limited to:
  • BRAND™ HandyStep™, HandyStep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
  • All previous Fisherbrand Repeating Pipettes
  • Rainin AutoRep™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™
  • DLAB StepMate
  • Scilogex Repeater
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
Ungefiltert
Durchscheinend
≤1 bis 0,4%
Free from endotoxins, DNA, RNase, DNase, and ATP
Einzeln verpackt
100/Pk.
Most repeating pipette models (see Description)
HDPE, Polypropylene
200 to 1000μL
Steril
Nicht autoklavierbar
4 bis 0,8 %
Beta
Positive Displacement
Single-use
Ja
Bedruckt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dispenser-Spitzen für Handystep™ S Mehrfachdispenser > 1mL; sterile