Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ QuickConnect™ Griffe. Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
Marke:  Contec™ 2652K
114.20 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15991831
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
  • Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mopprahmen
11,5 in.
29 cm
Wiederverwendbar
Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen
Edelstahl
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
VertiKlean MAX Moppwischsystem
Nein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer30911Z7 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/07/2024 Catalog Number2652K
Chargennummer30608Z7 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2024 Catalog Number2652K
Chargennummer21006Z5 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/10/2023 Catalog Number2652K
Chargennummer11102Z6 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2023 Catalog Number2652K
Chargennummer00604Z4 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/12/2022 Catalog Number2652K
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen > Kann verwendet werden mit: VertiKlean MAX Moppwischsystem