Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen
Mit einer Schnellanschlusstaste für die einfache Befestigung an allen Größen und Ausführungen der Contec™ QuickConnect™ Griffe. Contec™ QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen sind speziell für die Verwendung mit den Contec™ Moppsystemen konzipiert.
154.00 CHF - 159.00 CHF
Spezifikation
Farbcode | White |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991831
![]() ![]() |
Contec™
2652K |
VertiKlean MAX Moppwischsystem | 29 cm |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15919425
![]() |
Contec™
2652SS |
Mittlere und große VertiKlean MAX Moppköpfe | 29 cm |
154.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15929425
|
Contec™
2653SS |
Moppköpfe | 36 cm |
159.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
- Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
- Autoklavierbar
Spezifikation
White | |
Autoklavierbar | |
Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen | |
Edelstahl |
Unsteril | |
Reusable | |
No |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Moppkopfrahmen