Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multi-Parameter-Messgerät
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Marke: Thermo Scientific™ 01X430902
3390.12 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die CyberScan PCD600 vereint die Stärken aller Messgeräte der CyberScan 650-Serie und ist ein wasserfester Handheld der Spitzenklasse, der die gleichzeitige Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff und Temperatur gleichzeitig ermöglicht. Gleichzeitige Messung und Anzeige von vier Parametern. Für den Einsatz in industriellen, ökologischen, Wasserqualitätstests, Aquakulturanwendungen.
Merkmale:
- ±1 % des Endwerts bei 3-dezimaler Auflösung über einen Messbereich
- Ionenmessfunktionen mit 3-stelliger Auflösung
- Geeignet für Zwei-Zellen- und Vier-Zellen-Leitfähigkeitssonden zur Messung von 500m/s — Messgerät zur Messung von Reinstwasser
- Wählbare Mehrpunktkalibrierung für präzisere Leitfähigkeitsmessungen oder Einzelpunktkalibrierung für schnelle und bequeme Kalibrierung ohne Fehler Misst 90.00 mg/l in der DO-Konzentration und 600 % in der DO-Sättigung. Damit bietet sie einen der breitesten Messbereiche für gelösten Sauerstoff, die heute auf dem Handheld-Markt angeboten werden.
- Schnelle und einfache DO-Kalibrierung mit 100 %iger Kalibrieroption gegen atmosphärische Luft oder 0 %ige Kalibrierung gegen eine Nulllösung
- Salinität, Temperatur und Druckkompensation: Akkurate Messungen unter unterschiedlichen Bedingungen
- Keine Aufwärmzeit durch galvanisches Messsystem erforderlich
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Elektrodenstatusbericht, Kalibrierungsdaten und gleichzeitige Anzeige von bis zu 4 Parametern
- Robust und wasserfest gemäß IP67 für Anwendungen in rauen Umgebungen. Das Messgerät schwimmt auf Wasser!
- Leicht verständliche Eingabeaufforderungen für eine einfache Einrichtung, Kalibrierung und Fehlerbehebung
- Aufgezeichnete Messwerte werden einzeln mit Uhrzeit und Datum im GLP-konformen Format gestempelt
- Das Messgerät für die automatische Protokollierung speichert Messwerte automatisch innerhalb von Sekunden, um Datenverlust zu vermeiden
- HI-LO-Grenzwertalarm für eine einfache Qualitätskontrolle –Messgerät warnt, wenn die Messwerte außerhalb ausgewählter Bereiche liegen
- Drahtlose Informationstechnologie: Keine Drähte, keine Kabel—Übertragen Sie Daten mit nur einem Knopfdruck vom Messgerät
- Der permanente Speicher speichert Informationen und Geräteeinstellungen, auch wenn die Batterien leer sind
- Vier Stufen des Kennwortschutzes verhindern Manipulationen oder versehentliches Löschen von Daten
- Kalibrieralarm: Keine veralteten Kalibrierungen mehr
Spezifikationen
- pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
- von pH-Kalibrierpunkten: 1 (Offset) zu 6 Punkten
- pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB, Benutzerdefiniert
- mV-Bereich: ±2000.0 mV
- Ionenkonzentrationsbereich: 001 bis 19900
- DO-Bereich: 0 bis 90.00 mg/l oder ppm/0 bis 600 %
- Salinitätskorrektur: Automatisch
- Barometerdruckkorrektur: Automatische Korrektur mit integriertem Sensor mmHg oder 0.1 kPa
- Leitfähigkeitsbereich bis500 mS/cm
- Zellkonstante: 010 bis 10.000
- Temperaturkoeffizient: Linear & Rein
- TDS-Bereich: .. bis 500.0 ppt
- Salinitätsbereich 0 bis 80 ppt
- Temperaturbereich: -10.0 bis 110.0 °C / 14.0 bis 230.0 °F (Messgerät)
- Temperaturkompensation: Automatisch / Manuell (0 bis 100 °C)
- Speicher: 500 Datensätze mit Datum-/Zeitstempelung & Sicherheitskennwortschutz
- Ausgang: IrDA Drahtlose Kommunikation
- Anzeige: Multidata-Hintergrundbeleuchtete Punktmatrix; 7.2 cm (H) x 5.4 cm (B)
- Sonderfunktionen: Automatische Kalibrierung; Optionen zur Datenprotokollierung mit indizierten Zeit-/Datumsangaben, GLP-Konformität; gleichzeitige Anzeige und Messung von 4 Parametern; Alarm wegen Kalibrierfälligkeit; Anzeige für pH-Anstieg/Offset & Selbstdiagnose
- Stromversorgung: 4 X 1.5 V 'AA' Alkor
Spezifikation
IrDA drahtlose Kommunikation | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
Säure, Alkalinität, Temperatur, Salinität, Alkalinity, Temperature, Salinity | |
-2,000 bis 20,000 | |
-10 °C bis +110 °C |
Wasserfestes CyberScan PCD 650 Handmessgerät für pH/mV/Ion/Leitfähigkeit/TDS/Resistivität/Salinität/gelösten Sauerstoff mit pH-Elektrode ECFC7252203B, 4-Zellen-Leitfähigkeitssonde CONSEN923J mit Doppeldiaphragma, ECDOHANDYNUS-Sonde für gelösten Sauerstoff, DAS-Software, Halterung für mehrere Sonden, Netzadapter und Tragetasche (alle Sonden werden mit einem 3 m langen Kabel geliefert). | |
IP 67 | |
Bis 199,9 µS/cm, 200 µS/cm bis 1.999 µS/cm, 2 mS/cm bis 20 mS/cm | |
0 bis 80 ppt |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31