Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket
Ermöglicht Real-Time PCR-basierte Anwendungen mit einer aufrüstbaren Blockauswahl. Mit einem vereinfachten Arbeitsablauf, einer intuitiven Software und einer Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet das QuantStudio™ 6 Flex System eine hervorragende Reproduzierbarkeit zu einem erschwinglichen Preis.
Marke:  Applied Biosystems™ A27962
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15781188
  • 164415.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zu einem erschwinglichen Preis erhalten Sie ein leistungsstarkes Instrument mit minimaler Anfangsinvestition
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan™ Assays für Genexpression, genetische Variation, Genregulation oder Proteinexpressionsexperimente
  • Das intelligente Design der QuantStudio™ Plattform kombiniert mit Gerätezuverlässigkeit und -genauigkeit von Applied Biosystems™
  • Anwenderfreundliche Software, reaktionsschneller Touchscreen und müheloser Austausch von Blöcken ohne Werkzeug
  • Das QuantStudio™ 6 Flex System ermöglicht den Austausch eines 96 Well-, 96 Well-Fast- oder 384 Well-Blocks
  • Das QuantStudio™ 6 Flex System kann auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein QuantStudio™ 7 Flex-System aufgerüstet werden, wenn sich Ihre Erfordernisse ändern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PC (Tower)
384
54,7 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
4°bis 99,9 °C
384-Well: 3,5 °C/Sek.
Anregung 455 bis 672 nm, Emission 505 bis 723 nm
38 kg
0,25 °C
Touchscreen
33,8 cm
52,5 cm
QuantStudio 6 Flex
3,0 °C/Sek. (384-Well)
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
384-Well
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-Paket > PC:Tower-PC, Block:384-Well, Garantie:1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanter Wartung/Jahr)