Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Fläschchen, nur mit Gummikappe
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
Marke:  Labconco™ 7544400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11964809
  • 135.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Adapter dienen zum Anbringen von Kolben an Ventilanschlüsse für die Gefriertrocknung –40 und 80 ml-Kolben verwenden Adapter der Größe 0,5 in. (1,3 cm); größere Größen 0,75 in. (1,9 cm)
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
  • Der flexible, nicht kontaminierende Verschluss aus Silikonkautschuk ist einfach aufsetz- und abnehmbar und gewährleistet dennoch eine zuverlässige Hochvakuumabdichtung
Spezifikation
Spezifikation
1,9 cm
Borosilikatglas
1 lbs.
Wide
11.1 cm
900 ml
Flask Top
Reusable
Flat
0,5 kg
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Fläschchen, nur mit Gummikappe > Für folgende Kolbengrößen: 600, 900, 1200, 2000 ml