Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket
Mit der bewährten OptiFlex™ Technologie und drei unabhängigen Veriflex™ Temperaturzonen sorgt das QuantStudio™ 3 System für eine verbesserte Datengenauigkeit und -empfindlichkeit für eine breite Palette genomischer Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ A30383
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15721208
  • 56667.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
  • Bewährte OptiFlex™ Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
  • Die sichere cloudbasierte Softwareoption sorgt für verbesserte Zugänglichkeit und Speicheroptionen
  • Die Funktionen Benutzerkontenverwaltung, gesperrte Arbeitsabläufe und Pause bieten eine bessere Kontrolle der Experimente
  • Mit den Formaten 96 Well 0.2 ml bzw. 96 Well 0.1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 °C
0,4 °C
Touchscreen
27 cm
50 cm
QuantStudio 3
Strahlend weiße LED
0,2 ml
4 gekoppelte Filter
96-Well
Kein PC
96
40 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (ohne geplante Wartungen)
4°bis 99,9 °C
0,2 ml Block: 6,5 °C/Sek.
450 bis 600 nm/500 bis 640 nm
Bis zu 4 Ziele
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red