Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal5-Phosphat-Monohydrat, 99 % Artikelnummer.: 10348270
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal5-Phosphat-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10348270 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10348270
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228170050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41468-25-1
Summenformel C8H10NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
MDL-Nummer MFCD00006333
InChI-Schlüssel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 38882
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Schmelzpunkt 140.0°C to 143.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 10, 7879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (20°C).
IUPAC-Name (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
Formelmasse 265.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0379464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number228170050,228170250,228170010
ChargennummerA0453014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228170050,228170250,228170010
ChargennummerA0451067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2023 Catalog Number
ChargennummerA0400893 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number228170050,228170250,228170010
ChargennummerA0409457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number228170050,228170250,228170010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal5-Phosphat-Monohydrat, 99 % >