Learn More
Pyridoxal-5-Phosphathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449433
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridoxal-5-Phosphathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449433
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11449433
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12323.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247.14 g/mol
Active form of Vitamin B-6Pyridoxal-5’-phosphate monohydrate is used to modify the lysyl and valyl residues in proteins. It acts as a coenzyme in transamination reactions and as an inhibitor for purinergic receptors and intracellular. It is involved in decarboxylation and deamination reactions viz. the conversion of dopa into dopamine of glutamate into GABA and histidine to histamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die aktive Form von Vitamin B-6Pyridoxal-5'-Phosphat-Monohydrat wird zur Modifikation der Lysyl- und Valylrückstände in Proteinen verwendet. Es fungiert als Coenzym in Transaminierungsreaktionen und als Inhibitor für purinerge Rezeptoren und intrazelluläre. Es ist an Decarboxylierungs- und Deaminierungsreaktionen beteiligt, und zwar bei der Umwandlung von Dopa zu Dopamin, von Glutamat zu GABA und von Histidin zu Histamin.
Löslichkeit
Löslich in alkalischen Lösungen. Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41468-25-1
Summenformel C8H10NO6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
MDL-Nummer MFCD00006333
InChI-Schlüssel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 38882
IUPAC-Name (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
SMILES CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal-5-phosphate hydrate
Schmelzpunkt 142°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7979
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkaline solutions. Sparingly soluble in water.
Formelmasse 265.17 (247.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12323.06,A12323.03,A12323.14
Chargennummer10245803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA12323.06,A12323.03,A12323.14
ChargennummerN06J065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberA12323.06,A12323.03,A12323.14
Chargennummer10244610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberA12323.06,A12323.03,A12323.14
ChargennummerQ11I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2022 Catalog NumberA12323.06,A12323.03,A12323.14
Name des Produkts
Pyridoxal-5-Phosphathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >