Learn More
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Das Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium besteht aus vernetzten 6 %-Agarose-Beads und schwachen Carboxymethyl-(CM)-Kationenaustauschgruppen.
Marke: Cytiva 17-0729-10
108.30 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media besteht aus quervernetzten 6 %igen Agarose-Beads mit schwachen Kationenaustauschgruppen für Carboxymethyl (CM).
- Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
- Bestehend aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads
- Reproduzierbar
- Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
- Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
- Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
SP Sepharose:
- Ligand: Sulfopropyl
- Typ des Ionenaustauschers: Starker Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol H+/ml Medium
- Bindungsvermögen: Medium mit 70 mg Ribonuklease A/ml
- Ligand: Carboxymethyl
- Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Kationenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.09 bis 0.13 mmol HI+/ml Medium
- Bindungsvermögen: Medium mit 50 mg Ribonuklease A/ml
Wird in großem Umfang für die Erfassung und Zwischenreinigung einer breiten Palette von zugelassenen Biopharmazeutika verwendet
Spezifikation
25 ml | |
Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie, zur Erfassung und Zwischenaufreinigung verschiedenster zugelassener Biopharmazeutika | |
Starker Kationenaustauscher | |
70 mg Ribonuklease A/ml Medium | |
400 bis 700 cm/Stunde | |
100 kPa | |
4 bis 13 | |
Sulfopropyl |
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol | |
4 °C bis 30 °C | |
0.18 bis 0.25 mM Hl+/ml | |
SP Sepharose Fast Flow Medien | |
45 bis 165 μm | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol, 0.2 M Natriumacetat | |
25 ml |
Sicherheit und Handhabung
- SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%