Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit Rotaflo™ Absperrhahn gewährleisten fettfreie Leistung und feinste Tropfenkontrolle. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.
352.22 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Enthält PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung
Umfang Weißes Email
Material des Sperrhahns PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13431839
Unterlagen ansehen
Pyrex
3298/02
10 ml
528.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11303544
Unterlagen ansehen
Pyrex
3298/02
10 ml N/A N/A N/A
11313544
Unterlagen ansehen
Pyrex
3298/03
20 ml N/A N/A N/A
13441839
Unterlagen ansehen
Pyrex
3298/03
20 ml
569.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11323544
Unterlagen ansehen
Pyrex
3298/04
25 ml N/A N/A N/A
13451839
Unterlagen ansehen
Pyrex
3298/04
25 ml
610.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
  • Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
  • Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Aus Borosilikatglas.
  • Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung
PTFE
Bürette
ISO 385
0.1 ml
Weißes Email
±0.1 ml
Klasse B
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B