Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit Rotaflo™ Absperrhahn gewährleisten fettfreie Leistung und feinste Tropfenkontrolle. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Pyrex 3298/03
501.73 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13441839
  • 569.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
  • Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
  • Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Aus Borosilikatglas.
  • Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 ml
0.1 ml
Weißes Email
± 0.1 ml
Klasse B
Borosilikatglas
PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung
PTFE
Bürette
ISO 385
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B > Fassungsvermögen: 20 ml, Graduierungen: 0.1ml; Toleranz: je ±0.1 ml