Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit Rotaflo™ Absperrhahn gewährleisten fettfreie Leistung und feinste Tropfenkontrolle. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke: Pyrex 3298/04
489.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
- Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
- Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Aus Borosilikatglas.
- Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
25 ml | |
0.1 ml | |
Weißes Email | |
±0.1 ml | |
Klasse B |
Borosilikatglas | |
PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen