Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke: Pyrex 3200/04MP
19.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
- Stabiler sechseckiger Fuß
- Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
- Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±0,2 mL | |
ISO 4788, BS 604, DIN 12680 | |
10 ml | |
Weißes Email |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
140 mm | |
0.2 ml |