Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke:  Pyrex 3200/12MP
38.81 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10365380
  • 40.85 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
  • Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±2 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
250 ml
Weißes Email
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
B
335 mm
2 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung > Kapazität: 250 ml; Graduierungen: 2 ml