Learn More
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ Viereckige Zylinder aus Borosilikatglas eignen sich optimal für den Einsatz unter Dunstabzugshauben und in engen Räumen. Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit.
67.95 CHF - 404.00 CHF
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Messzylinder
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12632042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3285-1L
1000 mL 20 ml
404.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12602042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3285-100
100 ml 2 mL
91.05 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12612042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3285-250
250 ml 5 ml
123.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12682032
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3285-25
25 mL 1 ml
73.35 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12622042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3285-500
500 ml 10 ml
227.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12692032
Unterlagen ansehen
Pyrex
3285-50
50 ml 1 ml
92.70 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12672032
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3285-10
10 ml 1 ml
67.95 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Sechskantfuß und die viereckige Form gewährleisten Stabilität
  • Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
  • Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
Borosilikatglas
B
Blaue Emaillefarbe
Blau
Messzylinder
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Bequemere Verwendung in Bereichen mit eingeschränktem Platz – z. B. Laborabzug
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form