Learn More
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ Viereckige Zylinder aus Borosilikatglas eignen sich optimal für den Einsatz unter Dunstabzugshauben und in engen Räumen. Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke: Pyrex 3285-500
192.59 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Sechskantfuß und die viereckige Form gewährleisten Stabilität
- Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
- Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
- Klasse B
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
± 5 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
500 ml | |
254 mm | |
10 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Bequemere Verwendung in Bereichen mit eingeschränktem Platz – z. B. Laborabzug | |
Blaue Emailfarbe |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13