Learn More
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ Viereckige Zylinder aus Borosilikatglas eignen sich optimal für den Einsatz unter Dunstabzugshauben und in engen Räumen. Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke:  Pyrex 3285-1L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12632042
  • 404.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-01-2026
Beschreibung
  • Der Sechskantfuß und die viereckige Form gewährleisten Stabilität
  • Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
  • Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±10 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
1000 mL
289 mm
20 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
B
Bequemere Verwendung in Bereichen mit eingeschränktem Platz – z. B. Laborabzug
Blaue Emaillefarbe
Dokumentation
Brochures
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form > Fassungsvermögen:1000 ml; Graduierungen:Gehäuse 20mL