Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
13.20 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Eingefasst Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10212563
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99445-16X
19 ml 125 mm
135.20 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13073073
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99445-16X
19 ml 125 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13023073
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99445-10
4 ml 75 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10672234
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99445-10
4 ml 75 mm
54.80 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13043073
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99445-13
10 ml 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10682424
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99445-13
10 ml 100 mm
77.30 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11922288
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99445-13
10 ml 100 mm
65.80 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10672424
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99445-12
6 ml 75 mm
61.55 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13033073
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99445-12
6 ml 75 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10692424
Unterlagen ansehen
Corning™
99445-15
11 ml 85 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11942288
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
99445-15
11 ml 85 mm
105.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12079257
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
99445-20
36 ml 150 mm
210.00 CHF
250 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 16-09-2025
Ajouter au panier
10692614
Afficher les documents
Corning™
99445-20
36 ml 150 mm
147.01 CHF
500 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 30-10-2025
Ajouter au panier
12019257
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
99445-16XX
23 ml 150 mm
120.00 CHF
250 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 08-07-2025
Ajouter au panier
10018522
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
99445-16XX
23 ml 150 mm
143.00 CHF
1000 Stück
Il en reste null
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
13063073
Voir les accessoires Afficher les documents
Corning™
99445-16
15 ml 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11952288
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
99445-16
15 ml 100 mm
109.00 CHF
250 Stück
Il en reste null
Verfügbar ab: 16-07-2025
Ajouter au panier
10008522
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
99445-16
15 ml 100 mm
115.44 CHF
1000 Stück
Il en reste null
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
11992288
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
99445-18
28.5 ml 150 mm
138.00 CHF
250 Stück
Il en reste null
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
10735763
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
99445-18
28.5 ml 150 mm
114.00 CHF
500 Stück
Il en reste null
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
Spécification
Spécification
Ja
Keine
Nein
Nein
Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Unsteril
Kulturröhrchen
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis