Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Marke:  Corning™ 99445-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10692424
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11 ml
Borosilikatglas
Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Unsteril
15 mm
85 mm
Ja
Keine
Nein
Nein
Kulturröhrchen