Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Marke:  Corning™ 99445-13
60.63 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10682424
  • 77.30 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Borosilikatglas
Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Unsteril
13 mm
100 mm
Ja
Keine
Nein
Nein
Kulturröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen > 100 mm; 10 ml