Learn More
Corning™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Marke: Corning™ 99445-15
68.57 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
- Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
- Unbehandelt
Spezifikation
11 ml | |
Borosilikatglas | |
Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Großpackung | |
Unsteril | |
15 mm |
85 mm | |
Ja | |
Keine | |
Nein | |
Nein | |
Kulturröhrchen |