Learn More
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
Marke:  Pyrex 1080/10D
113.95 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12539095
  • 158.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 24450
  • Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
  • Flacher Sockel zum Aufstellen auf Arbeitstischen, Kochplatten usw.
  • Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit für kontaminationsfreie Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 24450
500 ml
170 mm
Flach
47 mm
Borosilikatglas
Weit
Name des Produkts
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden > Kapazität: 500 ml