Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Aus Pyrex™ Borosilikatglas für hervorragende chemische und thermische Beständigkeit Pyrex™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss bieten hervorragende Eigenschaften für maximale Verdampfung.
155.00 CHF - 795.00 CHF
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Kristallschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12589485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/02M
100 mL 70 mm 40 mm
184.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12590436
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/16M
2000 mL 190 mm 90 mm
795.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12530436
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/08M
300 mL 95 mm 55 mm
251.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12519485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/00M
30 mL 52 mm 30 mm
155.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12570436
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/12M
900 mL 140 mm 75 mm
391.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15717927
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/03M
15 ml 40 mm 25 mm
360.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12540436
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/10M
500 mL 115 mm 65 mm
286.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15597680
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/01M
60 mL 58 mm 35 mm
227.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15507690
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1471/04M
150 mL 80 mm 45 mm
424.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierter Ausguss für überschüssige Flüssigkeit
  • Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas
  • Temperaturbeständig bis 400 °C
  • Entspricht DIN 12338
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Borosilikatglas
Rund
Kristallschale
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss