Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Aus Pyrex™ Borosilikatglas für hervorragende chemische und thermische Beständigkeit Pyrex™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss bieten hervorragende Eigenschaften für maximale Verdampfung.
Marke: Pyrex 1471/12M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integrierter Ausguss für überschüssige Flüssigkeit
- Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas
- Temperaturbeständig bis 400 °C
- Entspricht DIN 12338
Spezifikation
DIN 12337 | |
900 mL | |
Rund | |
75 mm |
Flach | |
Borosilikatglas | |
Kristallschale | |
140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss > Kapazität: 900 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur