Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Aus Pyrex™ Borosilikatglas für hervorragende chemische und thermische Beständigkeit Pyrex™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss bieten hervorragende Eigenschaften für maximale Verdampfung.
Marke:  Pyrex 1471/02M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12589485
  • 184.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierter Ausguss für überschüssige Flüssigkeit
  • Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas
  • Temperaturbeständig bis 400 °C
  • Entspricht DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12337
100 mL
Rund
40 mm
Flach
Borosilikatglas
Kristallschale
70 mm
Name des Produkts
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss > Kapazität: 100 ml