Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss
Aus Pyrex™ Borosilikatglas für hervorragende chemische und thermische Beständigkeit Pyrex™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss bieten hervorragende Eigenschaften für maximale Verdampfung.
Marke: Pyrex 1471/03M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integrierter Ausguss für überschüssige Flüssigkeit
- Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas
- Temperaturbeständig bis 400 °C
- Entspricht DIN 12338
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Kristallschale | |
40 mm |
15 ml | |
Rund | |
25 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Kristallisierschalen mit Ausguss > Kapazität: 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur