Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen
Die vier Einkerbungen ermöglichen ein gleichmäßiges Vermischen des Inhalts ohne Verschüttungsgefahr. Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen halten mehreren Autoklavierzyklen stand.
101.00 CHF - 200.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Konisch; Stil: Erlenmeyer |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Pyrex-Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung der Kulturen |
Flaschenhalstyp | Enghals |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11383454
|
Pyrex™
1134/14 |
2000 ml | 282 mm | 161 mm |
101.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11353454
|
Pyrex™
1134/08 |
250 ml | 138 mm | 82 mm |
192.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11363454
|
Pyrex™
1134/10 |
500 ml | 186 mm | 101 mm |
200.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11373454
|
Pyrex™
1134/12 |
1000 ml | 222 mm | 129 mm |
198.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Mit vier Vertiefungen zum gleichmäßigen Mischen des Inhalts ohne Gefahr von Verschüttungen.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas können mehreren Autoklavierzyklen standhalten.
- Ideal zur Vorbereitung von Kulturen
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit 4 Schikanen zum optimalen und gleichmäßigen Schütteln
- Geeignet für wiederholtes Autoklavieren bei 121 °C
Spezifikation
Konisch; Stil: Erlenmeyer | |
Vorbereitung der Kulturen | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas, Pyrex-Glas | |
Enghals | |
Enghals |