Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen
Die vier Einkerbungen ermöglichen ein gleichmäßiges Vermischen des Inhalts ohne Verschüttungsgefahr. Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen halten mehreren Autoklavierzyklen stand.
Marke:  Pyrex™ 1134/14
85.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21939" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11383454
  • 101.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit vier Vertiefungen zum gleichmäßigen Mischen des Inhalts ohne Gefahr von Verschüttungen.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas können mehreren Autoklavierzyklen standhalten.
  • Ideal zur Vorbereitung von Kulturen
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit 4 Schikanen zum optimalen und gleichmäßigen Schütteln
  • Geeignet für wiederholtes Autoklavieren bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konisch; Stil: Erlenmeyer
Borosilikatglas, Pyrex-Glas
282 mm
Autoklavierbar
161 mm
2000 ml
Vorbereitung der Kulturen
Enghals
Enghals