Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen
Die vier Einkerbungen ermöglichen ein gleichmäßiges Vermischen des Inhalts ohne Verschüttungsgefahr. Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen halten mehreren Autoklavierzyklen stand.
Marke: Pyrex™ 1134/10
181.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit vier Vertiefungen zum gleichmäßigen Mischen des Inhalts ohne Gefahr von Verschüttungen.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas können mehreren Autoklavierzyklen standhalten.
- Ideal zur Vorbereitung von Kulturen
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit 4 Schikanen zum optimalen und gleichmäßigen Schütteln
- Geeignet für wiederholtes Autoklavieren bei 121 °C
Spezifikation
Konisch; Stil: Erlenmeyer | |
Borosilikatglas, Pyrex-Glas | |
186 mm | |
Autoklavierbar | |
101 mm |
500 ml | |
Vorbereitung der Kulturen | |
Enghals | |
Enghals | |
Case of 5 |