Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen
Die vier Einkerbungen ermöglichen ein gleichmäßiges Vermischen des Inhalts ohne Verschüttungsgefahr. Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schikanen halten mehreren Autoklavierzyklen stand.
Marke:  Pyrex™ 1134/12
171.22 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21939" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11373454
  • 198.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit vier Vertiefungen zum gleichmäßigen Mischen des Inhalts ohne Gefahr von Verschüttungen.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas können mehreren Autoklavierzyklen standhalten.
  • Ideal zur Vorbereitung von Kulturen
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit 4 Schikanen zum optimalen und gleichmäßigen Schütteln
  • Geeignet für wiederholtes Autoklavieren bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konisch; Stil: Erlenmeyer
Borosilikatglas, Pyrex™
222 mm
Konisch
Enghals
1000 ml
Vorbereitung der Kulturen
Enghals
Autoklavierbar
129 mm