Learn More
Pyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318015
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318015
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11318015
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08162.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pyrene and its derivatives are used commercially to make dyes and dye precursors, for example pyranine and naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid. It is used as a probe to determine solvent environments and fluorescence spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyren und seine Derivate werden kommerziell zur Herstellung von Farbstoffen und Farbstoffvorstufen, z. B. Pyranin und Naphthalin-1,4,5,8-tetracarbonsäure, verwendet. Es wird als Sonde zur Bestimmung von Lösungsmittelumgebungen und bei der Fluoreszenzspektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-00-0
Summenformel C16H10
Molekulargewicht (g/mol) 202.256
MDL-Nummer MFCD00004136
InChI-Schlüssel BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyreneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
IUPAC-Name Pyren
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrene
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Dichte 1.271
Siedepunkt 393°C
Flammpunkt 208°C (406°F)
Menge 25 g
Beilstein 1307225
Merck Index 14,7963
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07I086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL08162.22,L08162.14
ChargennummerA0433727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberL08162.22,L08162.14
ChargennummerT19J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog NumberL08162.22,L08162.14
ChargennummerS12J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog NumberL08162.22,L08162,L08162.14
ChargennummerQ20I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog NumberL08162.22,L08162.14
Name des Produkts
Pyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >