Beschreibung
Pyranine is used as a fluorescent pH indicator with emission change in the physiological pH range. It acts as a dye in optical sensor applications. It finds application as a coloring agent and biological stain. It is also used in the measurement of pH of intracellular fluid in the cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pyranin wird als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich verwendet. Dient als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen. Findet Anwendung als Farbstoff und biologische Färbung. Wird auch zur Messung des pH-Werts der intrazellulären Flüssigkeit in den Zellen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Eisessigsäure.
Hinweise
Dieser Farbstoff ist ein hochwasserlöslicher, hell fluoreszierender Farbstoff, der als fluoreszierender pH-Indikator mit Emissionsänderungen im physiologischen pH-Bereich und als Farbstoff in optischen Sensoranwendungen verwendet werden kann. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyranine |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4107272 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and glacial acetic acid. |
Formelmasse | 524.39 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248705 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | L11252.06,L11252.14 |
10247611 | Analysenzertifikat | 10/08/2023 | L11252.06,L11252.14 |
10240736 | Analysenzertifikat | 31/05/2022 | L11252.06,L11252.14 |
10207468 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11252.06,L11252.14 |
10218008 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L11252.06,L11252.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Pyranine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Pyranine