Learn More
Cole-Parmer™ Organisationssystem aus PVC
Organize loose items for easy reach and quick visual inventory with these Open Supply Bin Organizers.
197.37 CHF - 384.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Gesamtpositionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Gesamtpositionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11776118
|
Cole-Parmer™
63529-80 |
Weiß | 10 |
384.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11787288
|
Cole-Parmer™
63529-85 |
Blue | 13 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Sturdy, lightweight, and chemical-resistant PVC is easy to clean
- Place individually or end-to-end along the bench
- 4-Bin Supply
- Measure 5.7 in. W
- Top shelf is 8 in. D
- Overall dimensions are 24 in. W x 12 in. H x 10.5 in. D
- White
- 5-Bin Supply
- Two large bottom bins measure 5.5 in. W
- Three middle bins are 3.7 in. W; top shelf is 6 in. D
- Overall dimensions are 12 in. W x 16 in. H x 10.5 in. D
- White
- 10-Bin Supply
- Four large bottom bins measure 5.7 in. W
- Six middle bins are 3.8 in. W
- Top shelf is 6 in. D
- Overall dimensions are 24 in. W x 16 in. H x 10.75 in. D
- White
- 13-Bin Supply
- Three large bottom bins measure 3.7 in. W
- Four middle bins are 2.7 in. W
- Six bins on top are 1.7 in. W
- Overall dimensions are 12 in. W x 12 in. H x 7.5 in. D
- White
Spezifikation
Organizer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Organisationssystem aus PVC