Learn More
Fisherbrand™ Vorfilterkartuschen
Treats, softens, purifies, and conditions tap water.. Fisher Scientific™ Prefiltration Cartridges are used with the Accu500 Ultrapure Water System.
118.00 CHF - 186.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Accu500 |
---|---|
Höhe (metrisch) | 254 mm |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15489639
|
Fisherbrand™
LABAC1012 |
Cartridge, Activated Carbon |
118.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15499639
|
Fisherbrand™
LABAT1012 |
Cartridge, Anti-scaling Softening |
186.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Anti-Scaling Softener Cartridge treats and conditions hard water
- Activated Carbon Cartridge removes particles, organics and chlorine
Spezifikation
Accu500 | |
254 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorfilterkartuschen