Learn More
Labcon™ PurePlus™ PCR-Röhrchenstreifen für Qiagen™ Rotorgene™
PCR-Röhrchenstreifen, geeignet für Qiagen™ Rotorgene™.
Marke:  Labcon™ 3920-560-000-9
Artikelnummer. 17527946
  • 315.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Höhe (metrisch): 16,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
0,1 mL
Unsteril
4,2 mm
Nicht autoklavierbar
250 Röhrchen/Packung, 4 Packungen/Karton.
Polypropylen
17,7 mm
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ PCR-Röhrchenstreifen für Qiagen™ Rotorgene™ > PCR -Röhrchenstreifen; Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar; Länge (metrisch): 17,7 mm; Material: Polypropylen; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 0,1 mL