Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette
Vollständig inert und nicht kontaminierend
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 038261.KT
137.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15416195
  • 154.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zangen und Pinzetten
Quadratisch
200mm
PTFE
7,8 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette > Quadratische Spitze; Länge: 200 mm (7.8 in.)