Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette
Vollständig inert und nicht kontaminierend
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 038260.KT
91.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15406195
  • 96.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zangen und Pinzetten
Quadratisch
100mm
PTFE
3,9 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PTFE-Pinzette > Quadratische Spitze; Länge: 100 mm (3.9 in.)