Learn More
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10364591
|
Poulten Graf™
101 08027 |
0,4 bis 2 ml |
429.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10339800
|
Poulten Graf™
101 08058 |
100 bis 500 ml |
2565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10518151
|
Poulten Graf™
101 08038 |
2 bis 10 ml |
429.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10068790
|
Poulten Graf™
101 08033 |
1 bis 5 ml |
429.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10768751
|
Poulten Graf™
101 08048 |
10 bis 50 ml |
662.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10577951
|
Poulten Graf™
101 08051 |
20 bis 100 ml |
1095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10633971
|
Poulten Graf™
101 08053 |
40 bis 200 ml |
1620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10008830
|
Poulten Graf™
101 08044 |
6 bis 30 ml |
595.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10798941
|
Poulten Graf™
101 08056 |
60 bis 300 ml |
2295.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zum Dosieren der gängigsten Chemikalien, Säuren und Kristallisierflüssigkeiten (ungeeignet für Lösungsmittel).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basisspender aus PTFE/PP/Glasfaser/Teflon/Keramik haben einen Spenderzylinder und Kolben aus Glas.
- Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
- Mit solidem, mit PTFE umschlossenen Spenderkolben aus Glas
- Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
- Mit Zertifikat, individuell nummeriert
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
- Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen