Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Marke: Poulten Graf™ 101 08044
Beschreibung
Zum Dosieren der gängigsten Chemikalien, Säuren und Kristallisierflüssigkeiten (ungeeignet für Lösungsmittel).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basisspender aus PTFE/PP/Glasfaser/Teflon/Keramik haben einen Spenderzylinder und Kolben aus Glas.
- Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
- Mit solidem, mit PTFE umschlossenen Spenderkolben aus Glas
- Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
- Mit Zertifikat, individuell nummeriert
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
- Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Analog Bottletop Dispenser (Basic) | |
1 | |
6 bis 30 ml | |
Je |
Klar | |
PTFE, Polypropylene, Fiberglass, Teflon, Ceramic | |
Für die Verteilung wässriger Lösungen, Säuren und kristallisierender Flüssigkeiten |