Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Marke:  Poulten Graf™ 101 08027
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10364591
  • 429.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Dosieren der gängigsten Chemikalien, Säuren und Kristallisierflüssigkeiten (ungeeignet für Lösungsmittel).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basisspender aus PTFE/PP/Glasfaser/Teflon/Keramik haben einen Spenderzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Mit solidem, mit PTFE umschlossenen Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Spezifikation
Einfacher analoger Flaschenaufsatzspender
1
0,4 bis 2 ml
Je
Klar
PTFE, Polypropylen, Glasfaser, Teflon, Keramik
Für die Verteilung wässriger Lösungen, Säuren und kristallisierender Flüssigkeiten
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender > Volumen:0,4 bis 2 ml