Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Marke:  Poulten Graf™ 101 08058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10339800
  • 2565.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Dosieren der gängigsten Chemikalien, Säuren und Kristallisierflüssigkeiten (ungeeignet für Lösungsmittel).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basisspender aus PTFE/PP/Glasfaser/Teflon/Keramik haben einen Spenderzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Mit solidem, mit PTFE umschlossenen Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Spezifikation
Fortuna Optifix Basisspender
PTFE, Polypropylen, Glasfaser, Teflon, Keramik
Für die Verteilung wässriger Lösungen, Säuren und kristallisierender Flüssigkeiten
Klar
100 bis 500 ml
Je
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Spender > Volumen:100 bis 500 ml