Learn More
BD Vacutainer™ Serumröhrchen
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet BD Vacutainer™ Serumröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem Hemogard™-Verschluss. Es enthält Silikapartikel, die zum Auslösen der Gerinnungsfunktion zugesetzt werden und mit CAT und CE gekennzeichnet sind.
Marke: BD 367837
Includes: Pack of 100 tubes.
Beschreibung
In order to obtain serum samples from plastic tubes, the tube must have a coagulation activator added. As the plastic surface alone is insufficient to trigger the coagulation within an acceptable time, BD Vacutainer™ plastic serum tubes have silica particles added for this purpose.
- These tubes are marked with the acronym CAT (Clot Activator Tube)
- Recommended minimum time for coagulation from patients who have not been treated with anticoagulants is 60 minutes
- Centrifuging conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
Spezifikation
Serumröhrchen | |
PET | |
6 ml | |
13 x 100 mm | |
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet | |
CE, CAT |
Silika | |
Hemogard | |
Rot | |
Pk. of 100 tubes | |
Block |
Safety and Handling
- TUBE PLN PLH 13X100 6.0 BLBLCE RD
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Karzinogenität Kategorie 1A
Hazard Statement
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: quartz
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.