Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Trichter
Mit besonders glatter, haftabweisender Innenfläche. Der PTFE-Trichter ist chemisch beständig und inert.
16.85 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Winkel | 60° |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung | PTFE-Trichter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hinzugabe von Flüssigkeiten in Gefäße |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stiel | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stiel | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10232242
|
Fisherbrand™
039.030 |
8 mm | 50 mm | 30 mm |
16.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10189951
|
Fisherbrand™
039.070 |
11 mm | 110 mm | 70 mm |
39.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10140002
|
Fisherbrand™
039.100 |
14 mm | 170 mm | 100 mm |
59.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10620463
|
Fisherbrand™
039.150 |
16 mm | 220 mm | 150 mm |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10314032
|
Fisherbrand™
039.050 |
10 mm | 85 mm | 50 mm |
18.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Chemisch inert mit super glatter, nicht haftender Innenbeschichtung.- Dickwandige Konstruktion
- Bis zu 280 °C
- Isostatisch in reinem PTFE geformt
Spezifikation
PTFE | |
Autoklavierbar | |
Hinzugabe von Flüssigkeiten in Gefäße |
60° | |
PTFE-Trichter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Trichter