Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Trichter
Mit besonders glatter, haftabweisender Innenfläche. Der PTFE-Trichter ist chemisch beständig und inert.
Marke:  Fisherbrand™ 039.150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10620463
  • 138.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemisch inert mit super glatter, nicht haftender Innenbeschichtung.
  • Dickwandige Konstruktion
  • Bis zu 280 °C
  • Isostatisch in reinem PTFE geformt
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
PTFE
60°
PTFE-Trichter
84 mm
16 mm
220 mm
Autoklavierbar
Hinzugabe von Flüssigkeiten in Gefäße
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Trichter > Durchmesser der Schüssel:150mm