Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Trichter
Mit besonders glatter, haftabweisender Innenfläche. Der PTFE-Trichter ist chemisch beständig und inert.
Marke:  Fisherbrand™ 039.100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10140002
  • 59.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chemisch inert mit super glatter, nicht haftender Innenbeschichtung.
  • Dickwandige Konstruktion
  • Bis zu 280 °C
  • Isostatisch in reinem PTFE geformt
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
PTFE
60°
PTFE-Trichter
79 mm
14 mm
170 mm
Autoklavierbar
Hinzugabe von Flüssigkeiten in Gefäße
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE-Trichter > Durchmesser der Schüssel:100mm