Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugal-Rührwellen aus PTFE
Geeignet für Wellenführungen für runde Gefäße mit enger Öffnung. Die Zentrifugen-Rührwellen aus PTFE sind mit Schaufeln ausgestattet, die sich bei höheren Drehzahlen öffnen. Mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 005.450.2
Beschreibung
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.- Chemisch beständig, inert und leckfrei
- Einfach zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
- Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
- Für runde Gefäße mit schmalen Hälsen
- Klingen öffnen sich mit zunehmender Drehzahl, mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich
Spezifikation
50 mm | |
Universal-Rührerführung | |
500 mm | |
-200 °C bis +280 °C |
6 mm | |
Mischen | |
Je 1 | |
PTFE-Stabrührer für Zentrifugen |