Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde
Für Wellenführungen. Die Ankerrührwellen aus PTFE sind mit einem Edelstahlkern versehen.
Marke: Fisherbrand™ 005.02100.16.2
Beschreibung
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.- Chemisch beständig, inert, und leckfrei
- Einfach zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
- Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
100 mm | |
Universal-Rührerführung | |
1000 mm (EX) | |
-200 °C bis +280 °C | |
1000 g |
16 mm | |
Mischen | |
Je 1 | |
PTFE-Stabrührer mit Gewinde & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende | |
PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Schraubgewinde > Wellendurchm.:16mm, Länge:1000mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur