Learn More
Thermo Scientific™ Protease Inhibitor-Cocktails
Schützen Sie Ihre Probe während der Zelllyse vor proteolytischer Zersetzung mit diesen breitgefächerten Proteasehemmer-Cocktails
466.00 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung | Proprietäre Komponenten in DMSO |
---|---|
Form | Flüssig |
Material | Proprietäre Rezeptur |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10658304
|
Thermo Scientific™
78415 |
1 ml | Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free |
466.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ Protease-Inhibitor-Cocktails einen umfassenden Schutz gegen proteolytische Zersetzung bei Zelllyseverfahren.
Beide gebrauchsfertigen Formulierungen inhibieren die meisten Serin-, Cystein- und Calpain-Proteasen, die allgemein für die Proteindegradation in Zellextrakten verantwortlich sind. Auch Metalloproteasen werden inhibiert. Die EDTA-freie Formulierung ist ideal um Proben anzusetzen, die mittels 2D-Gelphorese untersucht werden sollen. Die bei 4 °C stabilen Lösungen im 100x Flüssigformat sind einfach zu verwenden: Es genügt, der Probe die geeignete Menge Inhibitor-Mix (10 μl pro 1 ml Zellextrakt) zuzufügen und das Verfahren fortzusetzen. Der Protease-Inhibitor eignet sich für den Gebrauch mit tierischen Zellen und Geweben, Bakterien, Pflanzen und Hefe.
Leistungsmerkmale:
- Gebrauchsfertig, 100x flüssig-Mix
- Verfügbar mit EDTA (das in separaten Fläschchen geliefert wird) oder als EDTA-freie Formulierung
- Effektiv zur Unterdrückung proteolytischer Aktivität in Detergenz-basierten Zelllyse-Reagenzien
- Es wird kein wertvoller Kühlraum beansprucht; der Mix ist bei 4 °C stabil
Spezifikation
Proprietäre Komponenten in DMSO | |
Flüssig | |
Proprietäre Rezeptur |