Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
27.15 CHF - 1205.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Verpackungsmenge | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17224513
![]() |
Contec™
PS-7030IR-BPR |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) | 20 Packungen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser |
1025.00 CHF
800 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17274513
![]() |
Contec™
PS-911EB-BPR |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | 30 Packungen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser |
1075.00 CHF
1440 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17224523
![]() |
Contec™
PSC20001-BPR |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | 24 Packungen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser |
1205.00 CHF
1152 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17244523
![]() |
Contec™
PSC20005-BPR |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | 50 Packungen | 70 % IPA USP-Qualität, 30 % DI-Wasser |
908.00 CHF
1400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17264523
|
Contec™
PSCP0001-BPR |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | 50 Packungen | 70 % IPA USP-Qualität, 30 % DI-Wasser | N/A | ||||||
11917025
![]() |
Contec™
PSC20001 |
27,9 x 23 cm (11 x 9 in.) | 24 Packungen | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | N/A | ||||||
16294072
![]() |
Contec™
PS-7030IR |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) | 40 Packungen mit 20 Wischtüchern | 70 % IPA, 30 % DI-Wasser | N/A | ||||||
Beschreibung
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
- Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
- Auswahl zwischen gesponnenen Vliesstoff-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
- Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA in Halbleiterqualität und deionisiertem Wasser oder einer 70/30-Mischung aus denaturiertem Ethylalkohol und deionisiertem Wasser zur Verringerung von VOC-Emissionen und gefährlichem Abfall
- Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
- Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
- Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
- Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen
Compliance
Validiert steril auf Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß AAMI/ISO 1137 Methode 1.
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT STERILE AMP DELTA 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol